RAB0229
Mouse IGF-I ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Sinônimo(s):
Insulin-like growth factor I, Mechano growth factor, Somatomedin-C
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Igf1(16000)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Mouse IGF-I ELISA kit has been used to measure plasma IGF-I (Insulin-like growth factor-I) level from Igf1r L/L and BAT-specific Igf1r-knockout (BATIGFIRKO) mice.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?