EZHGIP
Human GIP ELISA Kit
measures and quantify total GIP levels in 20 μL serum, plasma or cell culture samples
Sinônimo(s):
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
About This Item
Produtos recomendados
product name
Human GIP (total) ELISA, This Human GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.7%
linearity: 99.9%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... GNAI2(2771)
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1