Key Documents
EGLP-35K
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
Peptídeo semelhante ao glucagon 1(Ativo) ELISA, This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
fluorometric (355nm/460nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GCG(2641)
Descrição geral
O GLP-1 é secretado pelas células endócrinas do intestino em resposta à ingestão de nutrientes e desempenha múltiplos papéis na homeostase metabólica.
Especificidade
Reatividade cruzada
O GLP-1 é conservado em quase todos os mamíferos. Esse kit pode ser usado para medir em tais espécies (por exemplo, ratos, camundongos, primatas, etc.)
Aplicação
Categoria de pesquisa
Metabolismo
Incubação durante a noite a 4°C, seguida de 2 horas e 30 minutos à temperatura ambiente Volume da amostra de 100 μl de soro, plasma ou meio de cultura de tecidos
Subcategoria de pesquisa
Obesidade
Distúrbios metabólicos
Usado para detectar/quantificar: Peptídeo semelhante ao glucagon 1
Exoneração de responsabilidade
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver,Blood
Visite a Biblioteca de Documentos
Comparison of mRNA for IGFs and their binding proteins in the oviduct during the peri-oestrous period between dairy heifers and lactating cows.
Swangchan-Uthai T, Walsh SW, Alexander SL, Cheng Z, Crowe MA, Evans AC, Wathes DC
Reproduction (Cambridge, England) null
The acute effects of a lunch containing capsaicin on energy and substrate utilisation, hormones, and satiety.
Astrid J Smeets, Margriet S Westerterp-Plantenga
European Journal of Nutrition null
The addition of monosodium glutamate and inosine monophosphate-5 to high-protein meals: effects on satiety, and energy and macronutrient intakes.
Natalie D Luscombe-Marsh,Astrid J P G Smeets,Margriet S Westerterp-Plantenga
The British Journal of Nutrition null
Engineered glucagon-like peptide-1-producing hepatocytes lower plasma glucose levels in mice.
Michael J Riedel, Corinna Wai Kwan Lee, Timothy J Kieffer
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null
Different proteins and biopeptides differently affect satiety and anorexigenic/orexigenic hormones in healthy humans.
K Diepvens, D Haberer, M Westerterp-Plantenga
International journal of obesity (2005) (2005)