EZMCP1
Human MCP-1 ELISA Kit
detects MCP-1 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
C-C motif chemokine 2, Monocyte chemoattractant protein 1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human MCP-1 Conferma® ELISA, quantification of human MCP-1 in serum, plasma, or culture media samples.
clone
monoclonal
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
Parâmetros
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 94-106 (serum)%
linearity: 94-110 (plasma)%
inter-assay cv: <12.9%
intra-assay cv: <4.9%
standard curve range: 1.17-300 pg/mL
accuracy: 84-95%
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CCL2(6347)
Descrição geral
This is a 96 well format sandwich ELISA which uses our Conferma® process to ensure a high degree of lot to lot consistency. The process involves the physiochemical characterization of the ELISAs critical reagents lot to lot, with finished kits being evaluated using a sample library to bridge between lots.
Aplicação
Research Category:
- Cytokines
- Inflammation & Immunology
- Immune Response
- Metabolic Disease
Embalagem
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3