Documentos Principais
RAB0413
Sigma-Aldrich
Peptide YY EIA Kit
for serum, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
PYY, Peptide YY 
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5.6 pg/mL
standard curve range: 3.91-1000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PYY(5697)
Descrição geral
The PYY Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting PYY peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-PYY-1 detects the 1-36 form. The 3-36 form may also be detected, but this has not been conclusively tested.
Imunogênio
Peptide YY (PYY), synthetic peptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)