EZHPYYT
Human PYY ELISA Kit
measures and quantifies total PYY levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
PYY ELISA Kit
About This Item
Produtos recomendados
product name
Human PYY (Total) ELISA, This Human PYY (Total) ELISA is used to measure & quantify PYY (Total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum)
accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma)
linearity: 94-99%
(plasma)
linearity: 97-105%
(serum)
sensitivity: 1.4 pg/mL
standard curve range: 10-2,000 pg/mL
inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3