EZHL
Human Leptin ELISA Kit
measures and quantify Leptin levels in 25 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Leptin, Obesity factor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leptina humana por ELISA "Dual Range", This Human Leptin "Dual Range" ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
25 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-114%
intra-assay cv: 1.4-4.9
(Sensitive Assay)
intra-assay cv: 2.6-4.6
linearity: 80-105%
linearity: 96-125%
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125 ng/mL
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125-20 ng/mL
sensitivity: 0.5 ng/mL
standard curve range: 0.5-100 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... LEP(3952)
Descrição geral
Aplicação
- amostras de sangue
- amostras de soro
- amostras de plasma
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials