EZRL
Rat Leptin ELISA Kit
measures and quantifies Leptin levels in 10 μL plasma or serum
Sinônimo(s):
Leptin, Obesity Factor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rat Leptin ELISA, This Rat Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
rat
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 102-122%
linearity: 87-100%
sensitivity: 0.04 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials