EZHR
Human Resistin ELISA Kit
measures and quantifies Resistin levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Resistin ELISA Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Resistin ELISA, This Human Resistin ELISA is used to measure & quantify Resistin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 90-108%
linearity: 83-100%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.16-10 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
No cross reactivity with mouse resistin
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Respiratory Tract