RAB0377
Visfatin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
Visfatin ELISA Kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.778 ng/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NAMPT(10135)
Descrição geral
Visfatin, also known as nicotinamide phosphoribosyltransferase (Nampt)/ pre-B Cell colony enhancing factor is encoded by the gene mapped to human chromosome 7q22.3. The gene contains 11 exons encompassing 34.7kb. The encoded protein is an adipocytokine secreted by visceral fat.
Imunogênio
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Visfatin EIA Kit has been used to measure the concentration of visfatin in blood samples.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)