FPPMCC1
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (59.0 °C)
Sinônimo(s):
Pensky-Martens flash point calibration standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
according to ASTM® D93
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Aplicação
Características e benefícios
- Secondary working standard is categorized in accordance with ASTM D93 Procedure A for equipment performance checks.
- Packaged in 3 X 80mL bottles - ′Single shot′; one bottle per test ensures zero contamination / high end volatile loss.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper-evident security packaging.
- Shelf life of 12 months.
Informações legais
Padrão
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)