Documentos Principais
FPPMCC6
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (232.0 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
according to ASTM® D93
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Pensky Martens Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)