FPPMCC5
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (184.0 °C)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
according to ASTM® D93
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
pharmaceutical
Formato
neat
Descrição geral
Informações legais
Padrão
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)