Documentos Principais
CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
Sinônimo(s):
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Agency
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
p.e.
175-270 °C
pf
-58 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
mixture
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
76 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)