Documentos Principais
TAN001
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (0.10 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
Sinônimo(s):
TAN-Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
according to ISO 17025
according to ISO 17034
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 × 125 g
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
vibrant-m
TBN3
Total Base Number Standard
vibrant-m
CRMUADKR
Acidity Standard
vibrant-m
TBN10
Total Base Number Standard
Supelco
Supelco
QC1319
Acidity
vibrant-m
CRMDIGO
Distillation Standard