TAN050
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (4.57 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
Sinônimo(s):
TAN-Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
according to ISO 17025
according to ISO 17034
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 × 50 g
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
mixture
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.