Key Documents
110116
Sigma-Aldrich
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
β1-2,3,4,6-N-Acetylglucosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, N-Acetyl-β-D-glycosaminide-N-acetylglucosaminohydrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.42
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥35 units/mL
≥80 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2