Documentos Principais
TAN030
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (2.93 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
Sinônimo(s):
TAN-Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
according to ISO 17025
according to ISO 17034
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 × 50 g
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrição geral
Total acid number standard is used for the verification of analytical instruments used to determine acid number by potentiometric titration. It may be typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)