CRMUMPGO
Diesel
Multi-Parameter Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Diesel MPCRMs
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
Aplicação
Características e benefícios
- Qualified for viscosity, density, flash point, cloud point, cold filter plugging point (CFPP) and distillation using ASTM / IP and EN test method protocols
- Low levels of uncertainty ensures maximum accuracy of data
- Fully traceable to international standards
- 18-month shelf life
- 500 mL inert glass packaging with tamper-evident cap provides absolute assurance of sample integrity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
57 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)