UST148
Diesel Fuel No. 2
certified reference material, 50,000 μg/mL in methylene chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
100
300
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1.5 mL
fabricante/nome comercial
RTC UST-148
concentração
50,000 μg/mL in methylene chloride
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)