Documentos Principais
UST127
Supelco
TPH Mix
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
100
300
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1.5 mL
fabricante/nome comercial
RTC UST-127
concentração
2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analito
Descrição
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Octane
    Octatriacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    Ver tudo (17)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)