Documentos Principais
87087
Sigma-Aldrich
Tetracontane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
n-Tetracontane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)38CH3
Número CAS:
Peso molecular:
563.08
Beilstein:
1800152
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
flakes
pf
80-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
chave InChI
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tetracontane is a long chain n-alkane that has been used as a prototype of linear polyethylene to understand the phase behavior of polymer solution.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Dotetracontane analytical standard
Supelco
44250
Dotetracontane
Decane analytical standard
Supelco
30540
Decane
Dotriacontane 97%
Sigma-Aldrich
D223107
Dotriacontane
Melting and crystallization of ultra-high-molecular-weight polyethylene in a mixture with tetracontane under high pressure.
Nakafuku C, et al.
Polymer, 32(4), 696-702 (1991)
Temperature-and pressure-induced crystallization and melting of tetracontane in propane: evidence of retrograde crystallization.
Luszczyk M & Radosz, M
Journal of Chemical and Engineering Data, 48(2), 226-230 (2033)
Protocolos
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane