Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
83-86 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H86/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-42H2,1-2H3
chave InChI
FTJPDYTXORWVLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)