241687
Hexacosane
99%
Sinônimo(s):
n-Hexacosane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
55-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
chave InChI
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To prepare sulfonated hexacosanes, which are used as phase-change materials in the latent heat thermal energy storage process.
- As a model n-alkane to study the solid-liquid equilibrium of binary mixtures in N,N-dimethylacetamide and N,N-dimethylformamide.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane