D223107
Dotriacontane
97%
Sinônimo(s):
Bicetyl, n-Dotriacontane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
15.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
467 °C (lit.)
pf
65-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
chave InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the development of organogels.
- In the synthesis of polystyrene based composite nanoencapsules for thermal energy storage.
- As a high boiling solvent for the preparation of germanium nanowires by thermal decomposition of diphenylgermane (DPG).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D223107-5G | 4061833561973 |
D223107-25G | 4061835556465 |