861291
PAH Mix 3
certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
descrição
Separate Source
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
Acenaphthene 1000 μg/mL
Acenaphthylene 2000 μg/mL
Anthracene 100 μg/mL
Benz[a]anthracene 100 μg/mL
Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL
Benzo[k]fluoranthene 100 μg/mL
Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL
Benzo[a]pyrene 100 μg/mL
Chrysene 100 μg/mL
Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
Fluoranthene 100 μg/mL
Fluorene 200 μg/mL
Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL
1-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
2-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
Naphthalene 1000 μg/mL
Phenanthrene 100 μg/mL
Pyrene 100 μg/mL
Ver tudo (18)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?