CRM47930
QTM PAH Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane, ampule of 1 mL
Sinônimo(s):
PAH Standard Mix for QTM
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL each component in dichloromethane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)