48953-U
EPA 525 PAH Mix A
certified reference material, 500 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 525
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
500 μg/mL each component in dichloromethane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
For use in extraction and quantification of general purpose organics.
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)