36979
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution
analytical standard, in acetonitrile
Sinônimo(s):
PAH 16 Standard Solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
suitable for EPA Method 610
qualidade
in acetonitrile
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicação
Componentes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)