CRM48743
EPA 610 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
Sinônimo(s):
EPA 610 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mixture
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 610
610
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This application note describes the fast and efficient separation of 16 + 2 standard polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) compounds on an Ascentis® Express PAH column using EPA method 610 and EPA 8310 + 2.
Protocolos
GCxGC is one of the fastest growing areas in analytical chemistry due to its ability to resolve a large number of compounds, even in the most complex samples. No other chromatographic technique can match the level of detail it provides.