49156
EPA TCL PAH Mix
certified reference material, in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8310,IP-7,550.1,551.1,TO-13,TCL
NIOSH 5506,5515
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Ponto de fulgor (°F)
closed cup
Ponto de fulgor (°C)
closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GCxGC is one of the fastest growing areas in analytical chemistry due to its ability to resolve a large number of compounds, even in the most complex samples. No other chromatographic technique can match the level of detail it provides.