48873
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
pkg of 6 × 1 mL
Sinônimo(s):
RGO
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D2887,D2887,D7169
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 6 × 1 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)