48889
ASTM® D2887/D5307 Column Resolution Test Mix
certified reference material, 1 % (w/w) each component in octane
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D2887,D7213
descrição
Petrocol® D2887
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 6 × 1 mL
concentração
1 % (w/w) each component in octane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
15.56 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)