NIST987
Strontium carbonate
NIST® SRM® 987, isotopic standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 g
fabricante/nome comercial
NIST®
densidade
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Available with a certified values for the absolute strontium isotopic abundance ratios and the atom fractions of 88Sr, 87Sr, 86Sr and 84Sr.
- The NIST certificate is provided with maintenance, storage, and handling instructions.
Outras notas
Strontium (88Sr, 87Sr, 86Sr, 84Sr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)