Documentos Principais
NIST979
Chromium isotopic standard
NIST® SRM® 979
Sinônimo(s):
Chromium(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Cr(NO3)3 · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
400.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pureza isotópica
 50Cr
 52Cr
 53Cr
 54Cr
embalagem
pkg of 0.25 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
60 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
Measurements of hydrated chromium nitrate areconducted using single filament (platinum) mass spectrometry.
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chromium-50, Chromium-52, Chromium-53, Chromium-54
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)