Key Documents
NIST8599
Henderson Molybdenite
NIST®SRM®
Sinônimo(s):
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MoS2
Número CAS:
Peso molecular:
160.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 10 g
fabricante/nome comercial
NIST®
densidade
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
chave InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)