NIST951A
Ácido bórico
NIST® SRM® 951a, isotopic standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
embalagem
pkg of 10 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
160 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 951A_cert
SRM 951A_SDS
Outras notas
Boron-10, Boron-11
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)