Documentos Principais
NIST973
Ácido bórico
NIST® SRM® 973, acidimetric standard
About This Item
Fórmula linear:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
embalagem
pkg of 100 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
160 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay and is intended for use as a primary acidimetric standard. The SRM consists of highly purified boric acid (H3BO3) in a 100 g bottle. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Glicerol BioXtra, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
G6279
Glicerol