MABN721
Anti-PTK7 Antibody, clone 4F9
ascites fluid, clone 4F9, from mouse
Sinônimo(s):
Inactive tyrosine-protein kinase 7, CCK-4, Protein-tyrosine kinase 7, Pseudo tyrosine kinase receptor 7, Tyrosine-protein kinase-like 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F9, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTK7(5754)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis:A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTK7 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
A431 cell lysate