MAB1275
Anti-HLA-ABC Common Antibody, clone 22.63.4
clone 22.63.4, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
22.63.4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-A(3105)
Descrição geral
Especificidade
Cell reactivity:
The antibody reacts with all cells having HLA-ABC surface antigen. Erythrocytes and K562 and DAUDI are negative.
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
1. Flow cytometry and indirect immunofluorescence 1:15 - 1:60
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
2. Indirect immunoperoxidase staining - the final dilution will depend on the assay conditions and detection system employed. However, a dilution of at least 1:15 will be applicable to most commonly used systems.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.05% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2