B2531
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse
clone BU-33, ascites fluid, Immunohistology Grade
Sinônimo(s):
Anti Brdu, Anti Brdu Antibody - Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse, Brdu Antibody, Anti-Bromodeoxyuridine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BU-33, monoclonal
reatividade de espécies
wide range
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using sections of intestine from mouse or rat treated in vivo with BrdU
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
B8434 Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1