B9285
5-Bromo-2′-desoxiuridina
BioUltra, ≥99%
Sinônimo(s):
5-BrdU, 5-Bromo-1-(2-desoxi-β-D-ribofuranosil)uracila, 5-Bromouracila desoxirribosídeo, BUdR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
191-194 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to label proliferating cells in pregnant mice in cell proliferation assay
- to study the time course of cell proliferation at various times following ischemia, to confirm re-entry of MKI67+ cells in cell cycle to germ cells
- in 5′-Bromo-2′Deoxyuridine (BrdUrd) staining of fibroblasts
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?