C6891
5-Chloro-2′-deoxyuridine
thymidine analog
Sinônimo(s):
CldU
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
NJCXGFKPQSFZIB-RRKCRQDMSA-N
Aplicação
- study cell cycle dynamics by immunohistochemical analysis and double S-phase labeling using animal models
- analyze cell cycle length using an animal model
- label HEK293T cells for molecular combing assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?