B8434
Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse, Anti Brdu, Brdu Antibody, Brdu Antibody - Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal, Anti-Bromodeoxyuridine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BU-33, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
wide range
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using sections of intestine from mice or rats treated in vivo with BrdU
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal (mouse IgG1) is derived from the BU-33 hybridoma produced by the fusion of murine myeloma cells and splenocytes from BALB/c mouse immunized with bromodeoxyuridine (BrdU) conjugated to KLH.5′-Bromo-2-deoxyuridine (BrdU) staining is predominantly used to observe the multiplication of tumor cells and other tissues in vivo.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- BrdU labeling
- immunohistochemistry
- immunostaining
- BrdU assay
- to detect 5-fluorouridine-labelled RNA
- to detect 5-bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) labelled immunoreactive cells
- against BrdU labelled rat retinal sections
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1