F8771
Anti-Mouse IgG (Fab specific)−FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
indirect immunofluorescence: 1:64
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Outras notas
forma física
Nota de preparo