F9137
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody has been used in immunofluorescence and cell proliferation assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade