AP124F
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, (H+L) FITC Conjugated
2 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
2 mg/mL (after reconstitution)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Purity:
Affinity purified antibody shows a single band against Rabbit anti Goat Serum when run as the antigen in IEP at a minimum concentration of 10 mg/mL.
Aplicação
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualidade
forma física
F/P Ratio:
14.5 μg FITC per mg of antibody
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3