AP132C
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Anti-rabbit IgG, Cy3-conjugated antibody, Goat IgG antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
FLUOROPHORE/PROTEIN:
A552/A280 = 2.64
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 2 mL of sterile distilled water
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3