Documentos Principais
MAB3584
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteína de heterocromatina-1α, clone 2HP-1H5
ascites fluid, clone 2HP-1H5, Chemicon®
Sinônimo(s):
HP1a, Antigen p25, Chromobox Protein Homolog 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2HP-1H5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX5(23468)
Descrição geral
O CAF-1 (Chromatin Assembly Factor-1) é um complexo proteico de várias subunidades que compreende três subunidades polipeptídicas conhecidas como p150, p60 e p48. O CAF-1 é um fator de montagem de nucleossomos que deposita histonas H3/H4 recém-sintetizadas e acetiladas na cromatina nascente durante a replicação do DNA.
A heterocromatina é caracterizada como uma cromatina densamente enrolada que geralmente se replica tardiamente durante a fase S, tem uma baixa densidade gênica e contém grandes blocos de DNA repetitivo que são relativamente inacessíveis aos reagentes modificadores de DNA. Na fase S tardia, o p150 se associa diretamente às proteínas associadas à heterocromatina 1 (HP1α, HP1β e HP1γ). À medida que as células se preparam para a mitose, o CAF-1 p150 e alguns HP1 se dissociam progressivamente da heterocromatina, coincidindo com a fosforilação da histona H3. As proteínas HP1 se associam novamente à cromatina no final da mitose, quando a histona H3 é desfosforilada.
Especificidade
Reage com a anti-heterocromatina proteína-1 (HP1alpha) entre os aminoácidos 67 e 119.
Imunogênio
HP1a de camundongo recombinante.
Aplicação
Imunocitoquímica: 1:500 a 1:5.000
Imuno-histoquímica: 1:500 a 1:5.000
ELISA: 1:500-1:5.000
Western blot: não recomendado. Para Western blot, utilizar o MAB3446.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Use o anticorpo α anti-heterocromatina proteína-1, clone 2HP-1H5 (anticorpo monoclonal de camundongo) validado em ELISA, ICC, IHC para detectar a heterocromatina proteína-1 α, também conhecida como HP1a, antígeno p25, proteína cromobox homóloga 5.
forma física
Ascite líquida sem conservantes.
Nota de análise
Controle
Controle positivo: Células HeLa, células 3T3, células F9, embriões de camundongo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Leucine-rich repeat and WD repeat-containing protein 1 is recruited to pericentric heterochromatin by trimethylated lysine 9 of histone H3 and maintains heterochromatin silencing.
Chan, KM; Zhang, Z
The Journal of Biological Chemistry null
Diverse factors are involved in maintaining X chromosome inactivation.
Chan KM, Zhang H, Malureanu L, van Deursen J, Zhang Z
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Interchromosomal associations between alternatively expressed loci.
Charalampos G Spilianakis, Maria D Lalioti, Terrence Town, Gap Ryol Lee, Richard A Flavell
Nature null
Targeting polycomb to pericentric heterochromatin in embryonic stem cells reveals a role for H2AK119u1 in PRC2 recruitment.
Cooper, S; Dienstbier, M; Hassan, R; Schermelleh, L; Sharif, J; Blackledge, NP; De Marco et al.
Cell Reports null
DNA methylation promotes Aurora-B-driven phosphorylation of histone H3 in chromosomal subdomains.
Monier, K; Mouradian, S; Sullivan, KF
Journal of Cell Science null