MAB3446
Anti-Heterochromatin Protein-1 α Antibody, clone 2HP-2G9
ascites fluid, clone 2HP-2G9, Chemicon®
Sinônimo(s):
HP1a, Antigen p25, Chromobox Protein Homolog 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2HP-2G9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX5(23468)
Descrição geral
Heterochromatin is characterized as densely coiled chromatin that generally replicates late during S phase, has a low gene density, and contains large blocks of repetitive DNA that is relatively inaccessible to DNA-modifying reagents. In late S phase, p150 directly associates with heterochromatin associated proteins 1 (HP1α, HP1β and HP1γ). As cells prepare for mitosis, CAF-1 p150 and some HP1 progressively dissociate from heterochromatin, coinciding with the phosphorylation of histone H3. The HP1 proteins reassociate with chromatin at the end of mitosis, as histone H3 is dephosphorylated.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry/Immunocytochemistry: Not Recommended
Note: for immunocytochemistry and immunohistochemistry we recommend CHEMICON catalog number MAB3584.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Positive Control: HeLa cells, 3T3 cells , F9 cells, mouse embryos
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1